Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-cystéine, ≥98 %
La N-acétyl-L-cystéine (acétylcystéine, numéro CAS 616-91-1) est un produit de la L-cystéine d’acide aminé.
37.10€ - 441.00€
Identifiants chimiques
CAS | 616-91-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9NO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.191 |
Numéro MDL | MFCD00004880 |
Clé InChI | PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N |
Synonyme | n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit |
CID PubChem | 12035 |
ChEBI | CHEBI:28939 |
Nom IUPAC | acide (2R)-2-acétamido-3-sulfanylpropanoïque |
SMILES | CC(=O)NC(CS)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11438386
|
Thermo Scientific Chemicals
A15409.14 |
25 g |
37.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11448386
|
Thermo Scientific Chemicals
A15409.22 |
100 g |
116.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458386
|
Thermo Scientific Chemicals
A15409.36 |
500 g |
441.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A mucolytic agent for isolation of mycobacteria from sputum.N-Acetyl-L-cysteine is used in the liquefaction and decontamination of sputum during the preparation for recovery of mycobacterium, which is called as Petroff's method. It shows antiviral activity against the influenza A viruses. It is used in the treatment of interstitial lung disease to prevent disease progression. It is an antioxidant, dietary supplement and protects liver. Further, it forms complexes with palladium, thereby it dissolves in water and remove palladium from drugs. Further, it is used in the treatment of paracetamol overdose. In addition to this, it is involved in the treatment of autism, Alzheimer's disease, bipolar disorder, major depressive disorder, obsessive-compulsive disorder, schizophrenia, and specific drug addictions like cocaine and cannabis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol, le diméthylsulfoxyde, l’alcool isopropylique chaud, l’acétate de méthyle et l’acétate d’éthyle. Insoluble dans le chloroforme et l’éther.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les métaux lourds, les sels de métaux lourds, le caoutchouc, l’oxygène et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
616-91-1 | |
163.191 | |
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N | |
12035 | |
acide (2R)-2-acétamido-3-sulfanylpropanoïque |
C5H9NO3S | |
MFCD00004880 | |
n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit | |
CHEBI:28939 | |
CC(=O)NC(CS)C(=O)O |
Spécification
N-Acetyl-L-cysteine | |
616-91-1 | |
C5H9NO3S | |
1724426 | |
Soluble in water,ethanol,methanol,dimethyl sulfoxide,hot isopropyl alcohol,methyl acetate and ethyl acetate. Insoluble in chloroform and ether. | |
CC(=O)NC(CS)C(=O)O | |
163.191 | |
CHEBI:28939 |
108°C to 111°C | |
≥98% | |
MFCD00004880 | |
n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit | |
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N | |
acide (2R)-2-acétamido-3-sulfanylpropanoïque | |
12035 | |
163.2 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-498-3
missing translation for 'rtecsNumber' : HA1660000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only