Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-D-sphingosine, 98 %
Code produit. 15443289
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Inhibe la prolifération cellulaire et induit une différenciation monocytaire des cellules HL-60.
  • Active les phosphatases protéiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3102-57-6
Formule moléculaire C20H39NO3, C20H39NO3
Synonyme Acetyl ceramide; C2-Ceramide
Spécification
Quantité 1 mg
Description White
Contenu et stockage -30°C to -10°C
À utiliser avec (application) Inhibe la prolifération cellulaire et induit une différenciation monocytaire des cellules HL-60. Active les phosphatases protéiques
Doser 98%
Poids de la formule 341.53g/mol
Point de fusion 77°C to 78°C
Solubilité Soluble in ethanol, methanol, chloroform or DMSO at approximately 10mg/ml
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Poudre
Clé InChI BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(C)=O
Nom IUPAC N-[(2S,3R,4E)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]acetamide
Poids moléculaire (g/mol) 341.54