Learn More
N-acétyl-D-galactosamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
213.00€ - 673.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1811-31-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15NO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.21 |
Numéro MDL | MFCD00136044 |
Clé InChI | OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N |
Synonyme | dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine |
CID PubChem | 60196345 |
Nom IUPAC | N-[(3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
SMILES | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11955481
|
Thermo Scientific Acros
434920010 |
1 g | Flacon en verre |
213.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11965481
|
Thermo Scientific Acros
434920050 |
5 g | Flacon en verre |
673.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1811-31-0 | |
221.21 | |
OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N | |
60196345 | |
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O |
C8H15NO6 | |
MFCD00136044 | |
dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine | |
N-[(3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
Spécification
N-Acetyl-D-galactosamine | |
97.5 | |
158.0°C to 166.0°C | |
Authentique | |
C8H15NO6 | |
85.3 | |
(10% in water) Clear colorless | |
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O | |
221.21 | |
221.21 | |
Poudre cristalline |
1811-31-0 | |
100.0 | |
Blanc | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00136044 | |
dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine | |
OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N | |
N-[(3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide | |
60196345 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 217-321-9
RUO – Research Use Only