Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Quantité | 10 mg |
Description | Blanc |
Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
À utiliser avec (application) | Un substrat fluorogénique pour la caspase-3 |
CAS | 201608-14-2 |
Formule moléculaire | C30H34F3N5O13 |
Poids de la formule | 729.61g/mol |
Synonyme | Ac-DEVD-AFC |
Type de produit | Signal Transduction Reagent |
Forme | Powder |