Learn More
N-(9-fluorenylméthoxycarbonyloxy)succinimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.21€ - 161.81€
Identifiants chimiques
CAS | 82911-69-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H15NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 337.331 |
Numéro MDL | MFCD00010733 |
Clé InChI | WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide |
CID PubChem | 134122 |
Nom IUPAC | (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)9carbonate de H-fluorène-9-ylméthyle |
SMILES | C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484514
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13143.03 |
1 g |
21.21€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494514
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13143.06 |
5 g |
65.63€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404524
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13143.14 |
25 g |
161.81€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide is the most efficient reagent for the selective preparation of N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl) derivatives of hydroxy-amino acids. Dipeptide formation is lower than with the chloroformate, Fmoc-Cl. It is also employed in the synthesis of glycopeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe N-(9-fluorenylméthoxycarbonyloxy)succinimide est le réactif le plus efficace dans la préparation sélective de dérivés de N-(9-fluorenylméthoxycarbonyle) d’acides hydroxy-aminés. La formation de dipeptides est plus faible qu’avec le chloroformate, Fmoc-Cl. Il est également utilisé dans la synthèse des glycopeptides.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts.
Identifiants chimiques
82911-69-1 | |
337.331 | |
WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N | |
134122 | |
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24 |
C19H15NO5 | |
MFCD00010733 | |
fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide | |
(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)9carbonate de H-fluorène-9-ylméthyle |
Spécification
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide | |
150°C to 153°C | |
MFCD00010733 | |
3569540 | |
fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide | |
WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N | |
(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)9carbonate de H-fluorène-9-ylméthyle | |
134122 | |
98% |
82911-69-1 | |
C19H15NO5 | |
UN3077 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. | |
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24 | |
337.331 | |
337.34 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H317
Toxique en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 433-520-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
- N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
RUO – Research Use Only