Learn More
N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2 -éthanediamine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11422080
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29602-39-9
Formule moléculaire C7H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.183
Numéro MDL MFCD00006254
Clé InChI ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminoethylamino-5-nitropyridine, 5-nitro-2-pyridylaminoethyl-2-amine, n1-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, n-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-5-nitro-2-pyridinyl, acmc-20aor8, 1,2-ethanediamine, n-5-nitro-2-pyridinyl, n-5-nitro-2-pyridyl ethylenediamine, 2aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine
CID PubChem 122425
Nom IUPAC N’-(5-nitropyridine-2-yl) éthane-1,2-diamine
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2-ethanediamine
Point de fusion 126°C to 128°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 99%