Learn More
N-(4-Fluorobenzyl)-2-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15493278
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1041583-33-8
Formule moléculaire C14H11F4N
Poids moléculaire (g/mol) 269.24
Numéro MDL MFCD12618204
Clé InChI JCWUQELJSDRKEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-4-fluorobenzyl-2-trifluoromethyl aniline, n-4-fluorophenyl methyl-2-trifluoromethyl aniline
CID PubChem 29292080
Nom IUPAC N-[(4-fluorophényl)méthyl]-2-(trifluorométhyl)aniline
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(4-Fluorobenzyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Quantité 1 g
Poids de la formule 269.24
Pourcentage de pureté 97%