Learn More
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
90.10€ - 338.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4819-69-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H8ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.651 |
Numéro MDL | MFCD01318120 |
Clé InChI | TXNDRPKNOXQAAO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-4-chloro-2-butynyl phthalimide, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-20akbi, n-4-chlorobut-2-ynyl phthalimide, 2-4-chlorobut-2-ynyl isoindole-1,3-dione, 2-4-chloro-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-chloro-2-butyn-1-yl, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione |
CID PubChem | 237537 |
Nom IUPAC | 2-(4-chlorobut-2-ynyl)isoindole-1,3-dione |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC#CCCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16313.03 |
1 g |
90.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16313.06 |
5 g |
338.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide is used to make other chemicals and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe N-(4-Chloro-2-butynyle)phtalimide est utilisé pour fabriquer dʼautres produits chimiques et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
4819-69-6 | |
233.651 | |
TXNDRPKNOXQAAO-UHFFFAOYSA-N | |
237537 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC#CCCl |
C12H8ClNO2 | |
MFCD01318120 | |
n-4-chloro-2-butynyl phthalimide, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-20akbi, n-4-chlorobut-2-ynyl phthalimide, 2-4-chlorobut-2-ynyl isoindole-1,3-dione, 2-4-chloro-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-chloro-2-butyn-1-yl, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione | |
2-(4-chlorobut-2-ynyl)isoindole-1,3-dione |
Spécification
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide | |
115°C to 120°C | |
C12H8ClNO2 | |
UN3261 | |
n-4-chloro-2-butynyl phthalimide, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-20akbi, n-4-chlorobut-2-ynyl phthalimide, 2-4-chlorobut-2-ynyl isoindole-1,3-dione, 2-4-chloro-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-4-chloro-2-butyn-1-yl, 2-4-chlorobut-2-yn-1-yl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione | |
TXNDRPKNOXQAAO-UHFFFAOYSA-N | |
2-(4-chlorobut-2-ynyl)isoindole-1,3-dione | |
237537 | |
97% |
4819-69-6 | |
Nearly Odorless | |
MFCD01318120 | |
179626 | |
Insoluble in water. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC#CCCl | |
233.651 | |
233.66 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only