Learn More
N-(3-aminopropyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10374792
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23159-07-1
Formule moléculaire C7H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD00014100
Clé InChI VPBWZBGZWHDNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyrrolidin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl pyrrolidine, 1-3-aminopropyl-pyrrolidine, 1-pyrrolidinepropanamine, n-3-aminopropyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinopropylamine, 3-1-pyrrolidinyl propylamine, pyrrolidine, 1-3-aminopropyl, 3-pyrrolidin-1-ylpropylamine, 3-1-pyrrolidino propylamine
CID PubChem 31670
Nom IUPAC 3-pyrrolidine-1-ylpropane-1-amine
SMILES C1CCN(C1)CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0140g/mL
Point d’ébullition 191°C to 193°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4700 to 1.472
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.014
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.