Learn More
N-(2-cyanoéthyl)glycine, 98 %, Thermo Scientific™
18.79€ - 234.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3088-42-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.13 |
Numéro MDL | MFCD00066903 |
Clé InChI | KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid |
CID PubChem | 76526 |
Nom IUPAC | Acide 2-(2-cyanoéthylamino)acétique |
SMILES | OC(=O)CNCCC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10147613
|
Thermo Scientific Acros
154900050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10571401
|
Thermo Scientific Acros
154900250 |
25 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10637124
|
Thermo Scientific Acros
154901000 |
100 g | Flacon en verre |
234.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
3088-42-4 | |
128.13 | |
KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N | |
76526 | |
OC(=O)CNCCC#N |
C5H8N2O2 | |
MFCD00066903 | |
n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid | |
Acide 2-(2-cyanoéthylamino)acétique |
Spécification
N-(2-Cyanoethyl)glycine | |
3088-42-4 | |
100.0 | |
Blanc | |
98% | |
NCCH2CH2NHCH2CO2H | |
n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid | |
OC(=O)CNCCC#N | |
128.13 | |
128.13 | |
Poudre ou paillettes |
98% | |
97.5 | |
188°C to 193°C | |
Authentic | |
C5H8N2O2 | |
MFCD00066903 | |
KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-(2-cyanoéthylamino)acétique | |
76526 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Avoid breath
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 221-418-1
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- N-(2-Cyanoethyl)glycine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only