Learn More
N-(2-Bromophényl)acide maléamique, 97 %, Thermo Scientific™
22.00€ - 69.62€
Identifiants chimiques
CAS 59652-95-8
Formule moléculaire C10H8BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 270.082
Numéro MDL MFCD00157729
Clé InChI CJHBOIXAXNGQNF-WAYWQWQTSA-N
Synonyme 2z-4-2-bromophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-2-bromophenyl maleamic acid, 2z-3-2-bromophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, n-2-bromophenyl maleamidic acid, z-4-2-bromoanilino-4-oxobut-2-enoic acid
CID PubChem 2249221
Nom IUPAC Acide (Z)-4-(2-bromoanilino)-4-oxobut-2-énoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)C=CC(=O)O)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15417277
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34339.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15427277
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34339.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
59652-95-8
270.082
CJHBOIXAXNGQNF-WAYWQWQTSA-N
2249221
C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)C=CC(=O)O)Br
C10H8BrNO3
MFCD00157729
2z-4-2-bromophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-2-bromophenyl maleamic acid, 2z-3-2-bromophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, n-2-bromophenyl maleamidic acid, z-4-2-bromoanilino-4-oxobut-2-enoic acid
Acide (Z)-4-(2-bromoanilino)-4-oxobut-2-énoïque
Spécification
N-(2-Bromophenyl)maleamic acid
(decomposition)
MFCD00157729
CJHBOIXAXNGQNF-WAYWQWQTSA-N
Acide (Z)-4-(2-bromoanilino)-4-oxobut-2-énoïque
2249221
97%
59652-95-8
C10H8BrNO3
2z-4-2-bromophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-2-bromophenyl maleamic acid, 2z-3-2-bromophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, n-2-bromophenyl maleamidic acid, z-4-2-bromoanilino-4-oxobut-2-enoic acid
C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)C=CC(=O)O)Br
270.082
270.08
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante