Learn More
N-(2,4,6-triméthylphényl)thiourée, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11499992
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91059-97-1
Formule moléculaire C10H14N2S
Poids moléculaire (g/mol) 194.296
Numéro MDL MFCD00051488
Clé InChI LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982
CID PubChem 2731118
Nom IUPAC (2,4,6-triméthylphényl)thiourée
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N- (2,4,6-Trimethylphenyl)thiourea
Point de fusion 230°C to 231°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2642667
Poids de la formule 194.3
Pourcentage de pureté 99%