Learn More
N-(2,4,6-triméthylphényl)thiourée, 99 %, Thermo Scientific™
24.80€ - 242.00€
Identifiants chimiques
CAS | 91059-97-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.296 |
Numéro MDL | MFCD00051488 |
Clé InChI | LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982 |
CID PubChem | 2731118 |
Nom IUPAC | (2,4,6-triméthylphényl)thiourée |
SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11479992
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12083.06 |
5 g |
24.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489992
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12083.14 |
25 g |
84.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11499992
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12083.22 |
100 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
91059-97-1 | |
194.296 | |
LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N | |
2731118 | |
CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C |
C10H14N2S | |
MFCD00051488 | |
n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982 | |
(2,4,6-triméthylphényl)thiourée |
Spécification
N- (2,4,6-Trimethylphenyl)thiourea | |
230°C to 231°C | |
MFCD00051488 | |
2642667 | |
LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N | |
(2,4,6-triméthylphényl)thiourée | |
2731118 | |
99% |
91059-97-1 | |
C10H14N2S | |
UN2811 | |
n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982 | |
CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C | |
194.296 | |
194.3 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante