Learn More
chlorhydrate de diamine N-1-naphthylethylène, extra pur, SLR, Fisher Chemical
82.05€ - 715.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1465-25-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H16Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 259.174 |
Numéro MDL | 12556 |
Clé InChI | MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride |
CID PubChem | 15106 |
ChEBI | CHEBI:53452 |
Nom IUPAC | N’-naphtalène-1-yléthane-1,2-diamine ; dichlorhydrate |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl |
Description
Dihydrochlorhydrate de diamine N-1-naphthylethylène, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
1465-25-4 | |
259.174 | |
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N | |
15106 | |
N’-naphtalène-1-yléthane-1,2-diamine ; dichlorhydrate |
C12H16Cl2N2 | |
12556 | |
n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride | |
CHEBI:53452 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl |
Spécification
1465-25-4 | |
Beige | |
C12H16Cl2N2 | |
n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl | |
259.174 | |
CHEBI:53452 | |
Solide |
200°C | |
Cuve en verre | |
12556 | |
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N | |
N’-naphtalène-1-yléthane-1,2-diamine ; dichlorhydrate | |
15106 | |
259.17g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/A§/en cas de malaise.