Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane pour utilisation en chimie sèche MZ2C NT
Convient à de nombreuses applications de laboratoire, notamment l’évaporation rotative, la concentration centrifuge, le séchage de gel, la filtration sous vide, l’extraction en phase solide et bien d’autres
2310.00€
Spécification
Vide max. | 5,3 Torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz) |
---|---|
Puissance (CV) | 0,24 hp |
Ampérage | 3,4 A |
Comprend | Manuel |
Régime moteur | 150 à 1800 tr/min |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Type de bouchon | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Type de bouchon | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10735774
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20732300 |
230 V, 50 / 60 Hz | Européenne CEE | 230 V |
2310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Élimine la nébulisation, la manipulation et l’élimination de l’huile contaminée associée aux pompes rotatives à ailettes.
- Ultravide : 5 Torr (7 mbar)
- Capacité d’air libre : 38 lpm (1,4 cfm)
Spécification
5,3 Torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz) | |
3,4 A | |
150 à 1800 tr/min | |
MZ 2C NT | |
24,47 lb | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
198,12 mm | |
243,84 mm | |
24,2 cm | |
IP 40 | |
Résistant aux produits chimiques | |
Sans huile | |
16°psi |
0,24 hp | |
Manuel | |
Fluoroplastique (boîte) | |
45 dB(A) | |
11,1 kg | |
40°C | |
1,2/1,4 CFM | |
7,79 in | |
9,5 in | |
9,56 in | |
Pompe à membrane | |
2 | |
50°F | |
2 |