Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à membrane MZ 2 NT
Une excellente solution pour l’évacuation continue et sans huile et le pompage des gaz.
2085.00€
Spécification
Vide max. | 5,2 Torr |
---|---|
Puissance (CV) | 0,24 hp |
Comprend | Manuel |
Régime moteur | 150 à 1800 tr/min |
Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11969961
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20732105 |
CN, prise américaine |
2085.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11949961
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20732100 |
Prise CEE |
2085.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Toutes les pièces en contact avec les milieux pompés sont en aluminium et en plastique sélectionnés, permettant ainsi un large éventail d’applications pour les gaz non corrosifs
- Sa construction à un étage offre la combinaison avantageuse d’une vitesse de pompage élevée et d’un vide limite de 7 mbar
- La double membrane à renfort de tissu hautement flexible en FKM est idéale pour une durée de vie prolongée
- Pompage et évacuation sans contamination
- Débit élevé, même proche du vide limite
- Très faible vibration, silencieux
- Durée de vie exceptionnelle de la membrane et système d’entraînement sans entretien pour de faibles coûts pendant la durée de vie
Spécification
5,2 Torr | |
Manuel | |
230 V, 50/60 Hz | |
MZ 2 NT | |
-10°C à +60°C | |
40°C | |
50/60 Hz | |
243,84 mm | |
Pompe à membrane | |
50°F | |
230 V |
0,24 hp | |
150 à 1800 tr/min | |
243 x 239 x 198 mm | |
45 dB(A) | |
104°F | |
10°C | |
198,12 mm | |
238,76 mm | |
IP40 | |
16 psi (entrée), 29 psi (sortie) |