Learn More
myo-inositol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Agent lipotropique
71.40€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS | 87-89-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.156 |
Numéro MDL | MFCD00077932 |
Clé InChI | CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol |
CID PubChem | 892 |
ChEBI | CHEBI:24848 |
Nom IUPAC | cyclohexane-1,2,3,4,5,6-héxol |
SMILES | C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15423539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60828.22 |
100 g |
71.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15433539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60828.36 |
500 g |
168.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A lipotropic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
87-89-8 | |
180.156 | |
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N | |
892 | |
cyclohexane-1,2,3,4,5,6-héxol |
C6H12O6 | |
MFCD00077932 | |
scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol | |
CHEBI:24848 | |
C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O |
Spécification
myo-Inositol | |
222°C to 227°C | |
Odorless | |
MFCD00077932 | |
14,4978 | |
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexane-1,2,3,4,5,6-héxol | |
892 | |
180.16 | |
Poudre cristalline |
87-89-8 | |
Blanc | |
C6H12O6 | |
1907329 | |
scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol | |
C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O | |
180.156 | |
CHEBI:24848 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-781-2
missing translation for 'rtecsNumber' : NM7520800
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only