Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires et pièces de rechange du système d’imagerie myECL™
Documentez et analysez les images des transferts et des gels avec un système sensible et facile d’emploi grâce à une interface tactile intuitive et un logiciel intégré avancé.
Spécification
À utiliser avec (application) Système d’imagerie MyECL
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Les accessoires et pièces de rechange pour imageur Thermo Scientific™ myECL sont destinés à être utilisés avec l’imageur Thermo Scientific myECL.
Pièces de rechange pour l’imageur myECL et ses accessoires pour développer ses capacités.
Spécification
Spécification
Système d’imagerie MyECL