Learn More
MYC Rabbit anti-Human, Clone: 2B17, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
149.00€ - 439.00€
Spécification
Antigène | MYC |
---|---|
Clone | 2B17 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17689796
|
Proteintech
80845-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17679796
|
Proteintech
80845-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MYC antibody apecifically detetects MYC antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Spécification
MYC | |
1000 μg/mL | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
4609 | |
MYC fusion protein Ag1263 | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
2B17 | |
Western Blot, ELISA | |
Liquid | |
Human | |
BC000141 | |
MYC | |
IgG | |
Protein A purification |