Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Unité Mustang Q XT Acrodisc
Unités de chromatographie sur membrane jetables pour le développement de procédés visant une mise à l’échelle inférieure.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) MSTGXT25Q16
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’unité de membrane Mustang rapide, facile à utiliser et destinée une mise à l’échelle inférieure, facilite le développement des procédés
- Le volume de l’appareil de <1 ml minimise les exigences en matière de volume d’échantillons
- 16 couches de membrane Mustang permettent une mise à l’échelle supérieure simplifiée
Spécification
0,86 mL | |
0,8 μm | |
Raccord Luer-Lock femelle |
PES | |
Non stérile | |
Raccord Luer-Lock femelle |