Learn More
Thermo Scientific Chemicals Murexide
45.90€ - 2098.00€
Spécification
Couleur | Incolore à blanc |
---|---|
Description | Cristaux et/ou morceaux |
Type | Murexide |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10277163
|
Thermo Scientific Chemicals
206890050 |
5 g | Bouteille en verre |
45.90€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10442401
|
Thermo Scientific Chemicals
206890250 |
25 g | Bouteille en verre |
160.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11966521
|
Thermo Scientific Chemicals
206891000 |
100 g | Bouteille en verre |
508.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15199233
|
Thermo Scientific Chemicals
206895000 |
500 g | Bouteille en verre |
2098.00€
500g |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurSpécification
Incolore à blanc | |
Cristaux et/ou morceaux | |
Murexide |
RUO – Research Use Only