Learn More
MP Biomedicals™ Milieux de Murashige et Skoog
Tous les milieux de culture de cellules végétales sont fabriqués à partir de produits chimiques et de réactifs de haute qualité
Marque: MP Biomedicals™ 092623120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaque formulation est préparée conformément à la spécification originale, sauf indication contraire
- Chaque formulation est préparée conformément à la spécification originale, sauf indication contraire
Spécification
4°C | |
Milieu de base de Murashige et Skoog | |
3,75 à 4,75 |
Poudre | |
Solution | |
10 x 1 L |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.