Learn More
MP Biomedicals™ Milieux de Murashige et Skoog
Tous les milieux de culture de cellules végétales sont fabriqués à partir de produits chimiques et de réactifs de haute qualité
Marque: MP Biomedicals™ 092610020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaque formulation est préparée conformément à la spécification originale, sauf indication contraire
- Les lots de milieux finis sont testés sur des cellules végétales
Spécification
4°C | |
Milieu de Murashige et Skoog | |
Solution | |
10 x 1 L |
Poudre | |
Sans sucrose, Sans gélose, Sans IAA, Sans kinétine | |
4,80 à 5,65 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Murashige and Skoog Medium, without Sucrose, Agar, IAA, and Kinetin
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .