Learn More
MP Biomedicals™ Lames multitest
Il est doté d’un microscope en verre de haute qualité avec revêtement en Teflon™ pour conserver les échantillons dans les puits. Les lames pour microscopes MP Biomedicals Multitest résistent aux solvants communs et conviennent à une utilisation unique. Une pipette à 4 canaux peut être utilisée pour transférer des échantillons
Marque: MP Biomedicals™ 096040805E
Description
Les zones non revêtues ont une surface mouillable totale de sorte que le liquide se répand uniformément sur la surface de chaque puits. Pour l’adhérence et la croissance des cellules, les lames ne nécessitent qu’un simple lavage dans de l’eau déminéralisée ou un détergent suivi d’une stérilisation.
- Surface auto-drainante
- Stérilisable
- Résistant à la chaleur directe
- Résistant aux solvants et fixateurs organiques courants
- Usage unique
- Nombré
Spécification
2 mm | |
Cell Culture Slide | |
6 mm |
4 mm | |
8 | |
100/boîte |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.