Learn More
Merck Plaques de filtration à 96 puits MultiScreen HTS Durapore™
Conçues pour assurer une compatibilité totale avec l’automatisation. Les plaques de filtration à 96 puits MultiScreen HTS Durapore™ sont des plaques innovantes, idéales pour les dosages à microbilles. Les racks et le styrène stérile ou non stérile, transparent et opaque Barex™ sont disponibles en plusieurs tailles de pores.
Marque: Merck MSHVN4B10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçues pour assurer une compatibilité totale avec l’automatisation.Les plaques de filtration à 96 puits MultiScreen HTS Durapore™ sont des plaques innovantes, idéales pour les dosages à microbilles.Les racks et le styrène stérile ou non stérile, transparent et opaque Barex™ sont disponibles en plusieurs tailles de pores.
Pour la liaison récepteur-ligand, la préparation générale d’échantillons, les tests ELISPOT, l’activité enzymatique, les dosages à microbilles, la visualisation complète des organismes et la détection des radio-isotopes.- Dimensions normalisées et parois latérales rigides alignées
- Permet une compatibilité totale avec les bras de préhension automatisés/robotisés, les empileurs, les rondelles de plaques, les étiquettes à code-barres et les lecteurs de plaques
- La conception unique en deux pièces de plaque élimine le contact de surface avec les “guides de gouttes” de puits individuels pour empêcher les interférences entre les puits
- Jupe longue et rampes à vide
- Permet un empilement facile et exempt de contamination directement avec les plaques de prélèvement
- Protège le sous-drain encastré
- Fournit une surface suffisante pour les étiquettes à code-barres
- Améliore le joint hermétique
- Le dispositif de sous-drainage amovible permet l’accès à la membrane pour les dosages ELISPOT, la visualisation d’organismes entiers et la détection des radio-isotopes
- La conception de puits isolé et les disques filtrants scellés individuellement éliminent tout risque d’écoulement du réactif d’un puits à l’autre
- Le plastique opaque empêche le transfert de lumière entre les puits pendant la numération par scintillation directe
- La membrane Durapore™ hydrophile à faible liaison permet une faible liaison non spécifique d’anticorps, de réactifs et d’échantillons
- Conformes aux normes ANSI™ / SBS 2004 relatives aux spécifications des plaques
Spécification
ANSI, SBS | |
PVDF hydrophile | |
0,45 μm | |
Opaque | |
96 | |
0,26 cmsup2/sup | |
10/boîte | |
1,28 cm | |
1,44 cm |
Standard | |
8 x 12 | |
Faible liaison | |
Barex | |
Non stérile | |
Dosages par liaison à des récepteurs sur les cellules entières et les fragments de cellules, dosages par précipitation de phosphatase et de protéine kinase, dosages à base de microbilles et dosages à base de résines | |
0,5 x 3,36 x 0,56 in. (1,28 x 8,55 x 1,44 cm) | |
8,55 cm |