Learn More
Axygen™ Pointes en rack MultiRack
Le système de pointe MultiRack a été conçu pour s’adapter à la plupart des pipeteurs du marché. Il s’agit d’un système complet interchangeable proposé dans les styles d’emballage en vrac, en rack, filtre et recharge pour répondre à tous les besoins du laboratoire.
54.00€ - 84.13€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 13845 |
Format | Portoir à charnières |
Conditionnement | Portoir à charnière |
Jetable | Usage unique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Type de pointe | Couleur de rack | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Type de pointe | Couleur de rack | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16382217
|
Axygen™
MR-10XT-R |
0,1 à 10 micro;l | Non stérile | Version longue | Rouge |
54.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
16392217
|
Axygen™
MR-10XT-R-S |
0,1 à 10 micro;l | Stérile | Version longue | Rouge |
62.10€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
16372217
|
Axygen™
MR-10XT-L-R-S |
0,1 à 10 micro;l | Stérile | Version longue, Faible rétention | Rouge |
77.08€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
16352227
|
Axygen™
MR-200-R |
1 à 200 micro;l | Non stérile | Universal | Jaune |
54.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16362227
|
Axygen™
MR-200-R-S |
1 à 200 micro;l | Stérile | Universal | Jaune |
62.10€
960 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16342227
|
Axygen™
MR-200-L-R-S |
1 à 200 micro;l | Stérile | Universal, Faible rétention | Jaune |
77.08€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
16312237
|
Axygen™
MR-300-R |
1 à 300 micro;l | Non stérile | Universal | vert |
58.94€
960 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16352237
|
Axygen™
MR-300XT-R |
1 à 300 micro;l | Non stérile | Version longue | vert |
58.94€
768 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16322237
|
Axygen™
MR-300-R-S |
1 à 300 micro;l | Stérile | Universal | vert |
62.10€
960 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16362237
|
Axygen™
MR-300XT-R-S |
1 à 300 micro;l | Stérile | Version longue, Faible rétention | vert |
67.78€
768 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16302237
|
Axygen™
MR-300-L-R-S |
1 à 300 micro;l | Stérile | Universal, Faible rétention | vert |
84.13€
960 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16342237
|
Axygen™
MR-300XT-L-R-S |
1 à 300 micro;l | Stérile | Version longue, Faible rétention, Maxymum Recovery | vert |
84.13€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16332217
|
Axygen™
MR-1000XT-R |
50 à 1250 micro;l | Non stérile | Version longue | bleu |
58.94€
768 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16342217
|
Axygen™
MR-1000XT-R-S |
50 à 1250 micro;l | Stérile | Version longue | bleu |
67.78€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16322217
|
Axygen™
MR-1000XT-L-R-S |
50 à 1250 micro;l | Stérile | Version longue, Faible rétention | bleu |
84.13€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fournis dans des racks à charnière pratiques permettant de réduire la contamination des pointes, pendant leur utilisation, à cause des particules en suspension dans l’air
- Chaque rack est scellé individuellement
- Polypropylène de haute qualité
- Produit réutilisable et entièrement autoclavable
- Peut être rempli avec les systèmes de recharge MultiRack Axygen™ pour économiser de l’argent et du plastique
- Les racks robustes résistent aux bascules accidentelles, tandis que le couvercle verrouillable à fermeture facile empêche les pointes de tomber lorsqu’il est fermé
- Rack transparent avec plateaux à code couleur permettant de facilement identifier la taille
- Sans traces détectables de DNase / RNase / ADN humain / d’inhibiteur de PCR
- Apyrogènes
- Fabriqué dans une usine certifiée ISO aux États-Unis
Spécification
Autoclavable | |
Portoir à charnières | |
Usage unique | |
MultiRack |
ISO 13845 | |
Portoir à charnière | |
Oui | |
Polyéthylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pointes en rack MultiRack