Learn More
Eppendorf™ Adaptateur Multipette Plus pour support de pipettes de carrousel
Utilisez ce support pour pipettes avec les carrousels pour pipettes Eppendorf. L’adaptateur pour support de pipettes Carrousel Eppendorf™ est conçu pour accueillir la Varipette™ 4720.
Marque:  Eppendorf™ 4981201006
Code produit. 10688881
Description
Description
  • Adaptateur pour carrousel de pipettes pour Varipette™ 4720
  • Le carrousel pour pipettes peut contenir jusqu’à 6 pipettes Eppendorf et/ou d’autres instruments de manipulation des liquides manuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur Multipette Plus
Pour support pour pipette à carrousel
1 unité
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateur Multipette Plus pour support de pipettes de carrousel > À utiliser avec le support de pipettes de carrousel