Learn More
Agilent BioTek Modules distributeurs pour microplaques MultiFlo
Modules à utiliser avec le distributeur de microplaques MultiFlo (avec pompe péristaltique ou seringue contrôlée par microprocesseur)
Marque: Agilent BioTek 7210010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Distributeur de réactifs automatisé pour microplaques de 6 à 1 536 puits
- La technologie Parallel Dispense permet de distribuer jusqu’à quatre réactifs indépendants en parallèle, sans contamination potentielle
- Technologie RAD pour la distribution dans chaque puits
- Les tubes de distribution et/ou de lavage coudés pour les cellules ne perturbent pas les couches cellulaires
Applications :
- Pour les flux de travail d’automatisation intégrée et de paillasse
- Distribution de réactifs en vrac
- Ensemencement de cellules
- Lavage de cellules / échange de milieux
- Lavage des microbilles
Spécification
Module distributeur à pompe péristaltique | |
Distributeur pour microplaques MultiFlo FX | |
Plastic tip cassette | |
1/carton |