Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur de réactifs Multidrop™ 384
Augmentez votre productivité grâce au distributeur de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ 384, qui assure une distribution continue à grande vitesse de liquides avec une excellente précision et compatibilité robotique.
10528.00€
Spécification
Type de produit | Reagent Dispenser |
---|---|
Précision | 5 µl : ± 3 % (type), 20 µl : ± 2 % (type), 100 µl : ± 1 % (type), 5 μl : CV≤10 % (type), 20 μl : CV≤1,5 % (typique), |
Canaux | 8 |
Volume (métrique) | 5 à 395µL |
Incréments | incréments 5uL |
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11530725
|
Thermo Scientific™
5840157 |
100 à 120 V | |||||||
Description
Augmentez votre productivité grâce au distributeur de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ 384, qui assure une distribution continue à grande vitesse de différents liquides avec une excellente précision et compatibilité robotique.
Le distributeur de réactifs Multidrop 384 permet de distribuer une vaste gamme de solutions dans des microplaques à 96 et 384 puits sur une gamme volumétrique comprise entre 5 et 395 μl, assurant ainsi aux laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques une distribution pour microvolumes de haute fiabilité.- Résultats de distribution précis et reproductibles
- Distribution à grande vitesse pour une productivité analytique élevée
- Installation simple, et sélection rapide des plaques et des volumes
- Intégration aisée dans différentes configurations robotiques pour un rendement supérieur
Cassette distributrice pratique et autoclavable :
- Cassette distributrice à 8 canaux, amovible et autoclavable pour garantir des conditions stériles et prévenir la contamination croisée
- Possibilité de rétro-amorçage de toutes les lignes de réactifs vers le flacon de réactif afin de minimiser les coûts engendrés par la perte de réactifs onéreux
Comprend :
1 (une) cassette de distribution avec tubulures standard (réf. : 24072670)
Recommandé dans les domaines suivants :
- Développement des dosages
- Screening primaire et secondaire
- Stockage des composés
- Recherche génomique et protéomique
- Essais à base cellulaire
- Dosages ELISA
Spécification
Reagent Dispenser | |
8 | |
incréments 5uL | |
96 - , des plaques à 384 puits | |
< 7 ( option de récupération de réactif ) ml | |
31cm | |
15.5cm | |
32cm | |
6,2 kg |
5 µl : ± 3 % (type), 20 µl : ± 2 % (type), 100 µl : ± 1 % (type), 5 μl : CV≤10 % (type), 20 μl : CV≤1,5 % (typique), | |
5 à 395µL | |
RS-232 | |
Plaque 96 puits : 20 µl en 5 secondes, 50 µl en 8 secondes et plaque à 384puits : 20 µl en 20 secondes, 50 µl en 25 secondes | |
12,2 po | |
6,1 pouces | |
12,6 po | |
£ 13,7 | |
50/60Hz |