Learn More
IKA™ Boîtier de protection du MultiDrive TC1
Le boîtier de protection MultiDrive TC1 est un accessoire pour les tubes MultiDrive MT150 et BT250 et est obligatoire pour leur fonctionnement.
Marque:  IKA™ 0020023489
Code produit. 17267499
  • 162.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour des raisons de sécurité, le boîtier de protection MultiDrive TC1 est obligatoire pour utiliser les tubes MT150 et BT250 (le MultiDrive ne démarrera pas si le TC1 n’est pas fixé)
  • Résistant aux solvants
  • Résistance au lave-vaisselle
Spécification
Spécification
Boîtier de protection pour MultiDrive MT150 et BT250
Broyeur IKA™ MultiDrive Control en association avec le tube de broyage MT150 ou le tube de mélange BT250
0,365 kg