Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ MultiDrive MI 250 T - S
Récipient spécialement étanche avec batteur. En association avec MultiDrive Basic, il convient au broyage à sec de diverses applications telles que le bois, les aliments pour animaux de compagnie, les produits congelés ou les plastiques.
Marque: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0020112098
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le joint spécial du récipient permet de libérer la pression via le couvercle pendant le processus de comminution (par exemple, de poudre très fine)
- Le produit est maintenu dans le récipient par une mousse spéciale
- Le capteur de température intégré permet une surveillance continue et un réglage individuel de la limite de température.
- La chambre de broyage doit être nettoyée manuellement
- Le batteur peut être facilement démonté pour un nettoyage intensif
- Le batteur en acier inoxydable standard est inclus dans la livraison
- D’autres outils en option, tels que le couteau étoile en acier inoxydable ou le batteur en métal dur, sont disponibles séparément
Spécification
Non autoclavable | |
CE | |
Broyage de lots à impact | |
5 Mohs | |
160 mm | |
7 mm | |
160 mm |
250 ml | |
Non | |
Broyeur / Mélangeur IKA™ MultiDrive Universal | |
180 mm | |
Acier inoxydable, silicone | |
3000 à 20 000 tr/min |