Learn More
IKA™ Tube de mélange MultiDrive BT250.5
Le tube de mélange MultiDrive BT250.5 est un tube de mélange en plastique avec un batteur en acier inoxydable, qui convient parfaitement au broyage humide en combinaison avec le broyeur de contrôle MultiDrive.La conception transparente permet d’observer en permanence le matériau à broyer.
Marque:  IKA™ 0020023174
Code produit. 17257499
  • 85.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Autoclavable pour minimiser le risque de contamination croisée
  • Capable de broyer des échantillons jusqu’à 10 mm et 5 Mohs
  • 5 joints de rechange TS1 sont inclus, prolongeant la durée de vie du tube
  • Le boîtier de protection TC1 est nécessaire pour son fonctionnement (vendu séparément)
Spécification
Spécification
Tube de mouture en plastique avec batteur en acier inoxydable
Broyage humide
Acier inoxydable, PA, PC, PTFE, silicone
250 ml
Broyeur IKA™ MultiDrive Control
5 tubes