Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Rouleaux de chiffons Multiclean Plus
Clean using ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multiclean Plus Cloth Rolls for a high degree of efficiency and safety A new manufacturing process makes these cloths even stronger and more absorbent.
38.05€
Spécification
Type de produit | Rouleau de chiffons Multiclean Plus |
---|---|
Longueur (métrique) | 380 mm |
Couleur | Bleu |
Code produit | Marque | Épaisseur | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10116881
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
11224-00 |
2 d’épaisseur | 240 mm |
38.05€
2 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Blue
- 2-ply and 3-ply
- High volume
Spécification
Rouleau de chiffons Multiclean Plus | |
380 mm | |
Bleu |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Rouleaux de chiffons Multiclean Plus