Learn More
Matériau de référence certifié indice de réfraction et densité multi-paramètres, à 15°C, 20°C et 25°C, certification UKAS ISO 17025/ISO 17034, à 30 ml (valeur nominale RI 1.6579 à 20°C), Paragon Scientific™
Conçu pour les mesures d’indice de réfraction et de densité. Les CRM combinés d’indice de réfraction et de densité sont disponibles en quatre matériaux différents, chaque matériau comprenant les données certifiées pour l’indice de réfraction et la densité à 15°C, 20°C et 25°C.
Marque: Paragon Scientific PS-RVD-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériaux de référence certifiés multi-paramètres pour l’indice de réfraction et la densité à 15°C, 20°C et 25 °C
- Certifiés conformes à l'ISO17025 et à l'ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles disponibles dans le monde entier
- La densité est certifiée conformément à la méthodologie ASTM D 1480 de premier niveau
- Garantit une conformité totale aux protocoles des méthodes de test ASTM et IP
- Toutes les mesures sont entièrement traçables selon les protocoles NIST et internationaux
- Faible niveau d’incertitude, garantissant une précision maximale des données et des résultats fiables
- Fournis dans des flacons en verre étanches de 30 ml pour une lecture des mesures étendue
- Durée de conservation de 12 mois
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 30ML Multi-Parameter Refractive Index & Density St andard
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromonaphthalene
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d'un lot à l'autre.