Learn More
Solution étalon de cations pour chromatographie ionique multi-éléments, matrice H2O, Fisher chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
133.62€ - 178.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Four Components Solution |
---|---|
Concentration | 10mg/Kg of each component |
Conditionnement | Flacon |
Type | Solution étalon cationique multi-composants de chromatographie ionique |
Noms d’analytes ou de composants | Lithium, Sodium, Potassium, Calcium |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12914375
|
Fisher Chemical
CM 1772 |
100 mL | Flacon |
178.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12924375
|
Fisher Chemical
CM1773 |
250 mL | Bottle | ||||||
12934375
|
Fisher Chemical
CM1774 |
500 mL | Bottle | ||||||
Description
Solution étalon de cations pour chromatographie ionique multi-éléments contenant 4 composants ;10 mg/kg de lithium (Li+), sodium (Na+), potassium (K+), calcium (Ca2+) pour la chromatographie d’échange d’ions de la matrice H2OSpécification
Four Components Solution | |
Flacon | |
Lithium, Sodium, Potassium, Calcium | |
Liquid |
10mg/Kg of each component | |
Solution étalon cationique multi-composants de chromatographie ionique | |
H2O |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois.(6 mois après l’ouverture).