Learn More
Nabertherm Four à moufle série L
Le rayonnement libre des éléments chauffants des tubes de support dans la chambre du four garantit des délais de chauffage particulièrement courts. L’isolation en brique réfractaire légère et robuste autorise une température maximale de travail de 1300 °C.
4559.40€ - 5171.40€
Spécification
Capacité (métrique) | 9 L |
---|---|
max. (métrique) | 1300°C |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 240 x 230 x 170 mm |
Dimensions (L x l x H) extérieures | 525 x 530 x 630 mm |
Poids (métrique) | 60 kg |
Description
- Température maximale : 1300°C
- Chauffage bilatérale
- Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
- Isolation multicouches dans la chambre du four grâce à des briques réfractaires légères et robustes
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Boîtier à enveloppe double pour maintenir des températures externes basses et la stabilité
- Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
- Entrée d’air réglable au niveau de la porte du four li > Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
9 L | |
240 x 230 x 170 mm | |
60 kg |
1300°C | |
525 x 530 x 630 mm |