Learn More
Nabertherm™ Four à moufle à éléments chauffants intégrés dans le moufle en céramique
Pour la recherche et les applications en laboratoire
Marque: Nabertherm™ LM092H1RN1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température max. : 1100°C
- Moufle chauffé des quatre côtés
- Chambre de four avec moufle en céramique intégré, haute résistance aux gaz et vapeurs agressifs
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Porte à battant (L) utilisable comme support de travail
- Entrée d’air de travail réglable au niveau de la porte
- Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
- Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable de classe de protection thermique 2 conformément à la norme EN 60519-2 pour protéger le four et la charge
- Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz protecteurs ou réactifs non inflammables
- Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
Spécification
B410 | |
240 x 230 x 170 mm | |
580 mm | |
1-Phase |
9 L | |
490 mm | |
490 mm |