Learn More
Brand™ Concentrat liquide de détergent universel Mucasol™
Nettoie les instruments en verre, en plastique, en caoutchouc et en métal en 10 à 30 minutes sans aide mécanique. Le concentrat liquide de détergent universel BRAND™ Mucasol™ remplace l’acide chromosomique, est exempt de chlore et d’alcalis caustiques, est non toxique, non agressif et biodégradable.
Marque:  Brand™ 44005
Code produit. 10739301
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Concentrat liquide, alcalin haute performance pour bains à immersion et à ultrasons. Nettoyant universel pour le matériel et les instruments de laboratoire en verre, porcelaine, plastique, caoutchouc et métal
  • Les articles sont nettoyés en 10 à 30 minutes environ, sans aide mécanique
  • Mucasol™ remplace l’acide chromosulfurique, est exempt de chlore et d’alcalis caustiques, est non toxique, non agressif et biodégradable
  • L’exposition prolongée des surfaces en Zn et en Al non anodisé doit être évitée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Détergent universel Mucasol
Vert clair
Bain à ultrasons : 0,2 à 2 % (1,4 à 14 ml/l) ; bain à immersion : 0,7 à 3 % (5 à 22 ml/l)
Pour les bains à immersion et ultrasons Nettoyant universel pour le matériel et les instruments de laboratoire en verre, porcelaine, plastique, caoutchouc et métal
5 L
∼11,5 (0,7 %), ∼11,7 (3 %)
Alcalin ; > 30 % de phosphates, < 5 % de surfactants anioniques, surfactants amphotères, agents complexants,
Jerrican
1 de chaque
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • mucasol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt