Learn More
Carbolite™ Four tubulaire mono-surface avec câble enroulé MTF 12/25/400
À utiliser avec l’élément filaire directement enroulé autour d’un tube de travail en céramique intégré au diamètre fixe.
Marque: Carbolite™ M1225-400-230SN+&02-301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception simple et économique
- Tube de travail avec câble enroulé intégré
- Fonction de démarrage différé / minuterie de série
- Configuration horizontale montée sur le module de commande
- Régulateur Carbolite-Gero 301 avec montée simple au point de consigne et minuterie
Spécification
Heat-up time: 25 min. | |
1100°C to 1200°C | |
1000 w | |
375 mm | |
200 w holding |
Carbolite Gero 301 | |
Thermocouple Type: N | |
W x H: 450 x 375 mm | |
15 kg |