Learn More
IKA™ Chambre de broyage jetable MT 40 P.10
Chambre de broyage jetable convenant au broyage de poudres fines.
Marque:  IKA™ 0020017838
Code produit. 16288541
  • 113.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Une nouvelle chambre de broyage permet d’étendre la gamme d’utilisations du broyeur Tube Mill Control IKA
  • Le batteur en acier inox est plié à un angle de 45°
  • Convient au mélange de poudres fines
  • Le batteur coudé améliore l’efficacité du débit dans la chambre, offrant ainsi un résultat de broyage encore meilleur
Spécification
Spécification
40 ml
Polypropylène
0,3766 kg
Tube Mill control ; Tube Mill 100 control
10 Paquets