Learn More
Invitrogen™ MSP (MST1) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHMST1X10
Description
The Human MSP (MST1) ELISA quantitates Hu MSP in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MSP. Principle of the method The Human MSP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La kinase pro-apoptotique activée par le stress, après le clivage de la caspase, pénètre dans le noyau et induit la condensation de la chromatine suivie dʼune fragmentation internucléosomique de lʼADN. Composant clé de la voie de signalisation Hippo qui joue un rôle central dans le contrôle de la taille des organes et la suppression des tumeurs en limitant la prolifération et en favorisant lʼapoptose. Le noyau de cette voie est composé dʼune cascade de kinase dans laquelle STK3/MST2 et STK4/MST1, en complexe avec sa protéine régulatrice SAV1, phosphorylates et active LATS1/2 en complexe avec sa protéine régulatrice MOB1, qui à son tour phosphoryle et désactive lʼoncoprotéine YAP1 et WWTR1/TAZ. La phosphorylation du YAP1 par le LATS2 inhibe sa translocation dans le noyau afin de réguler les gènes cellulaires importants pour la prolifération cellulaire, la mort cellulaire et la migration cellulaire. STK3 / MST2 et STK4 / MST1 sont nécessaires pour réprimer la prolifération des hépatocytes matures, pour empêcher l’activation des cellules souches hépatiques adultes facultatives (cellules ovales) et pour inhiber la formation de tumeurs par similarité.Spécification
P26927 | |
8 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
10 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
4485 | |
< 12% | |
Concentrat de diluant de dosage, Tampon de lavage, Plaque à 96 puits pré-enduite, Couvercles de plaques adhésives, Chromogène, Anticorps de détection biotinylé, Solution d’arrêt, SAV-HRP, Étalon | |
10 x 96 tests | |
Reproduction | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
8,23 à 2 000 pg/ml | |
8 pg/ml à 2 000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
MST1 | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 2 μl ; sérum, 2 μl ; surnageant, 100 μl | |
D3F15S2, DNF15S2, HGFL, MSP, NF15S2 | |
1 heures 20 min |