Learn More
Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.S™ pour la plateforme Versette et Novus i
Améliorez la bio-analyse MS hybride grâce à la solution Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.’S™ pour la plateforme Versette et Novus i, une solution de flux de travail Thermo Fisher Scientific exclusive pour les protéines et les peptides.
Marque: Thermo Scientific™ 991R
Descripción
Améliorez la bio-analyse MS hybride grâce à la solution Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.’S™ pour la plateforme Versette et Novus i, une solution de flux de travaux Thermo Fisher Scientific exclusive pour les protéines et les peptides. Rendus possibles grâce aux technologies MSIA D.A.R.T.’S™ exclusives, ces flux de travaux ont prouvé leur capacité à détecter des concentrations de l’ordre du pg/ml tout en fournissant des données qualitatives / quantitatives simultanées à partir de matrices biologiques complexes, telles que le plasma humain. Idéale pour la bio-analyse de produits biologiques et de marqueurs biologiques, la technologie MSIA fournit une activation innovante dans les domaines de PKPD, DMPK, ADME, de la biotransformation (détermination DAR et de charge utile), ainsi que l’analyse courante des biomarqueurs.
- Permet l’analyse des protéines d’intérêt jusqu’à la femtomole
- Flux de travaux rationalisé pour la bio-analyse qualitative et quantitative des protéines
- Utilise une technologie à micro-colonne exclusive pour le piégeage moléculaire dans un format de boîtier de cônes de pipettes facile à utiliser
- Stimule la cinétique de liaison des anticorps / antigènes et améliore considérablement le dosage des protéines en faible abondance dans un échantillon biologique
- La colonne d’immunoaffinité capture les protéines d’intérêt en affichant un meilleur rapport signal/bruit
- Une spécificité et des caractéristiques de dosage supérieures aux méthodes conventionnelles
- Permet le dosage hybride jusqu’à la femtomole
- Les systèmes MSIA D.A.R.T.’S de la streptavidine, protéine A, protéine G et protéine A/G offrent à l’utilisateur final la souplesse nécessaire pour analyser les cibles spécifiques d’intérêt
- Des produits D.A.R.T.'S pour MSIA personnalisés sont disponibles sur demande
- Solution de flux de travaux optimisée pour l’insuline (formes endogènes et thérapeutiques)
Matériel nécessaire :
Pipette de 300 μl, telle que la plateforme de manipulation de liquides Thermo Scientific™ Versette™ et les pipettes multicanaux Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i (répertoriées dans le manuel de l’utilisateur)
Recommandé dans les cas suivants :
Dosages basés sur la spectrométrie de masse hybride
Especificaciones
MSIA DART, rack rechargeable | |
2 ° à 8 ° C | |
MSIA D.A.R.T.S |
300 μl | |
Un rack rechargeable, pointes non fournies |