Learn More
Ismatec™ Pompe de cassette MS-CA 2/660 à plaque de base
Marque: Ismatec™ ISM846
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Compatibilité CE (EN 61326-1/EN 61010-1) | |
Vitesse fixe | |
IP 30 | |
14,5 psi (différentiel) | |
Oui | |
40°C | |
88,9 mm | |
134,62 mm |
3 arrêts à code couleur | |
Aucun affichage | |
0,083 à 26 ml/min. | |
60 tr/min | |
Cassettes Click-n-go, manuel d’utilisation, cordon d’alimentation | |
5°C | |
124,46 mm | |
115/230 VCA |