Learn More
MP Biomedicals™ Zymolyase™
Marque:  MP Biomedicals™ 08320931
Code produit. 11463556
  • 2630.00€ / 0.50g
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
100 000 U/mg
Utilisé pour lyser les parois des cellules de levure vivantes afin de produire des protoplastes ou des sphéroplastes de diverses souches de cellules de levure
Arthrobacter luteus
Zypolyase 100 T
5 à 10
2°C à 8°C
500 mg
Poudre lyophilisée