Learn More
MP Biomedicals™ Sérum entier, porc, purifié, 2 ml
Sérum de porc entier avec sels tampons
Marque: MP Biomedicals™ 0855993
This item is not returnable.
View return policy
Description
Specifications
Porc | |
Sérum de porc | |
60,3 mg/ml | |
Régulation des protéines sériques dans l’immunoélectrophorèse, le test d’Ouchterlony et d’autres techniques d’immunoprécipitation |
Lyophilisé | |
2 mL | |
Dialysé en phosphate de sodium 0,02 M, chlorure de sodium 0,14 M, pH 7,3 |