Learn More
MP Biomedicals™ Module de centrifugation et tubes de récupération
Conçu pour des performances optimales, fournissant l’ADN le plus pur plus rapidement que jamais, et sans report de matrice. Les modules de centrifugation sont appliqués en biologie moléculaire pour pouvoir séparer les particules des solutions en quelques secondes.
261.82€
Spécification
Contenu et stockage | Température ambiante |
---|---|
Type d’échantillon | Lysate or other suspension |
À utiliser avec (application) | Les modules de centrifugation sont appliqués en biologie moléculaire pour pouvoir séparer les particules des solutions en quelques secondes |
Type de produit | Module de centrifugation et tubes de récupération |
Volume d’échantillon | 500 to 700 μL liquid per centrifugation, Larger volumes require multiple loadings |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12733517
|
MP Biomedicals™
112080800 |
100 filtres/tubes de capture |
261.82€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le module de centrifugation permet des séparations plus rapides et plus propres que les méthodes traditionnelles telles que les colonnes, les filtres ou la centrifugation simple
- Lorsqu’ils sont utilisés avec les protocoles GENECLEAN™ ou MERmaid™, ils associent la vitesse, l’efficacité et la sélectivité de la réaction de liaison GLASSMILK™ à une exécution encore plus rapide des étapes de séparation, de lavage et d’élution
Spécification
Température ambiante | |
Les modules de centrifugation sont appliqués en biologie moléculaire pour pouvoir séparer les particules des solutions en quelques secondes | |
500 to 700 μL liquid per centrifugation, Larger volumes require multiple loadings |
Lysate or other suspension | |
Module de centrifugation et tubes de récupération |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.