Learn More
MP Biomedicals™ Kit de cocktail inhibiteur de protéases
Usage exclusivement réservé à la recherche
Marque: MP Biomedicals™ 0215883701
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce kit pratique contient les inhibiteurs de protéase suivants dans des flacons pré-pesés, pour préparer 100 ml de cocktail inhibiteur :
- AEBSF : 40 mg
- EDTA-Na2 : 500 mg
- Leupeptine : 0,1mg
- Pepstatine A : 0,1mg
Spécification
Chlorhydrate d’AEBSF, EDTA disodique dihydraté, hémisulfate de leupeptine, pepstatine A | |
2°C à 8°C | |
À l’unité |
Kit de cocktail inhibiteur de protéases | |
Inhibiteur de protéase |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Mention de danger
Conseils de prudence
- Protease Inhibitor Cocktail
Mention d'avertissement
- Dangers
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et in.