Learn More
MP Biomedicals™ Facteurs de fixation du bromhydrate poly-L-lysine : ≥70 000 MW
Facilite la fixation, l’adhérence et la propagation dans la culture des cellules adhérentes
75.90€ - 336.02€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
Type de produit | Poly-L-Lysine |
Source | Synthétique |
Code produit | Marque | Type de produit | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11446642
|
MP Biomedicals™
0215017780 |
Poly-L-Lysine | Non stérile | 100 mg |
336.02€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11450812
|
MP Biomedicals™
0219454405 |
Poly-L-Lysine | Sterile | 5 mg |
75.90€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Disponible non stérile ou stérilisé par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
-20°C | |
Poly-L-Lysine | |
Synthétique |