Learn More
MP Biomedicals™ Facteurs de fixation du bromhydrate poly-L-lysine : 30 000-70 000 MW
Facilite la fixation, l’adhérence et la propagation dans la culture des cellules adhérentes
100.22€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
Type de produit | Poly-L-Lysine |
Source | Synthétique |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11440812
|
MP Biomedicals™
0219454305 |
Poly-L-Lysine | 5 mg | Stérile |
100.22€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Disponible non stérile ou stérilisé par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
-20°C | |
Poly-L-Lysine | |
Synthétique |