Learn More
MP Biomedicals™ Facteurs de fixation du bromhydrate poly-D-lysine
Facilite la fixation, l’adhérence et la propagation dans la culture des cellules adhérentes
95.98€ - 244.86€
Spécification
Contenu et stockage | -20°C |
---|---|
Type de produit | Poly-D-lysine |
Stérilité | Non stérile |
Source | Synthétique |
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11446632
|
MP Biomedicals™
0215017525 |
Poly-D-lysine | 25 mg | Non stérile |
132.50€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11436632
|
MP Biomedicals™
0215017510 |
Poly-D-lysine | 10 mg | Non stérile |
95.98€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11456632
|
MP Biomedicals™
0215017550 |
Poly-D-lysine | 50 mg | Non stérile |
244.86€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Non stérile.
Spécification
-20°C | |
Poly-D-lysine | |
Non stérile | |
Synthétique |